Vai a
P0763
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
semisynthetic, ≥99%
Sinonimo/i:
PC, (7R)-4-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-7-[(1-oxohexadecyl)oxy]- 3,5,9-trioxa-4-phosphapentacosan-1-aminium 4-oxide, inner salt, 1,2-Dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-Dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphorylcholine, 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphorylcholine, 1,2-Dipalmitoyl-L-lecithin, L-α-Phosphatidylcholine, dipalmitoyl, L-β,γ-Dipalmitoyl-α-lecithin, DPPC, PC(16:0/16:0)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
77,30 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
134,00 €
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
269,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
899,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
3.200,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C40H80NO8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
734.04
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
200-567-6
MDL number:
77,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
semisynthetic
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C40H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)46-36-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41(3,4)5)49-40(43)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h38H,6-37H2,1-5H3/t38-/m1/s1
InChI key
KILNVBDSWZSGLL-KXQOOQHDSA-N
Application
  • Effects induced by η(6)-p-cymene ruthenium(II) complexes on Langmuir monolayers mimicking cancer and healthy cell membranes do not correlate with their toxicity.: This study explores the impact of η(6)-p-cymene ruthenium(II) complexes on Langmuir monolayers, including 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DPPC), to model cancer and healthy cell membranes, revealing insights into membrane interactions and cytotoxicity mechanisms (Wrobel et al., 2024).
  • Interaction of L-phenylalanine with carbonyl groups in mixed lipid membranes.: This research examines the interaction of L-phenylalanine with carbonyl groups in mixed lipid membranes, incorporating DPPC, to understand the role of amino acids in membrane dynamics and stability (Brandan et al., 2024).
  • Spatial Arrangement of the Drug Ibuprofen in a Model Membrane in the Presence of Lipid Rafts.: The study investigates the spatial arrangement of ibuprofen within a model membrane containing lipid rafts, with DPPC as a component, shedding light on drug-membrane interactions and the role of lipid rafts in drug delivery (Kashnik et al., 2024).
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)