21872
(2-Carboxyethyl)-β-cyclodextrin sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D +129±6°, c = 1% in H2O
Impurezze
≤10% acidic form
~5% water
Solubilità
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Applicazioni
- As a chiral selector for the enantioseparation of cinacalcet impurities[2] and fenamiphos pesticide[3] by capillary zone electrophoresis and 31P nuclear magnetic resonance spectroscopy (31P NMR), respectively.
- To form an inclusion complex with carvacrol for subsequent use in the antibacterial multilayer construction with chitosan, loaded onto poly(L-lactic acid) (PLLA).[1]
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?