Vai a
C2485
β-Cyclodextrin polymer
powder
Sinonimo/i:
Beta-Cyclodextrin Polymeric Adsorbent
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
77,60 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
313,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
77,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic
Quality Segment
form
powder
mol wt
average mol wt 2,000-300,000 Da
composition
Cyclodextrin content, 60% iodometric
color
white
solubility
H2O: soluble 100mg plus 1 mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
2-8°C
General description
Cyclodextrins (CD) are cyclic oligosaccharides composed of D-glucose units connected via α(1,4) glycosidic bonds. Common cyclodextrins contain six (α-CD); seven (β-CD) or eight (gamma-CD) D-glucose units. Cyclodextrins are sometimes derivatized through esterification at positions two, three and/or six.
Application
Beta-cyclodextrin (β-Cyclodextrin) may be used in the development of biocompatible drug delivery vehicles and membrane constructs to improve compound solubility in aqueous environments. β-cyclodextrin polymer and its ester derivatives are used for the development and construction of biomaterials such as hydrogels, nanoassemblies and biomatricies. β-cyclodextrin may be used for the development of biosensors.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
S094085608821906
description
powder
description
≥95%
description
99%
description
-
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
H2O: soluble 100mg plus 1 mL, clear, colorless to light yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
color
white
color
-
color
-
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  3. Is the shown formula (scheme) of β-Cyclodextrin polymer accurate ? it indicates a macromolecule of precise molecular weight, i.e., 7 repeat units , each is a beta-cyclodextrin. The specification sheet indicates a dispersity in Mw
    1 risposta
    1. The structure shown on the product detail page and the specification sheet for this product is a correct representation of the monomer used to make it. The monomer has an active epoxide group. This product is a polymer, with (potentially) a very large distribution of molecular weights. The average molecular weight and the molecular weight distribution could vary from lot-to-lot, but neither is determined on a lot-specific basis.