19176
DL-Buthionine-sulfoximine
≥99.0% (TLC)
Sinonimo/i:
DL-Buthionine (S,R)-sulfoximine, BSO, Buthionine sulfoximine, Butionine sulfoximine
Scegli un formato
130,00 €
Scegli un formato
About This Item
130,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥99.0% (TLC)
Stato
powder or crystals
Punto di fusione
215 °C
Solubilità
H2O: 50 mg/mL, clear to almost clear, colorless
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCS(=N)(=O)CCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C8H18N2O3S/c1-2-3-5-14(10,13)6-4-7(9)8(11)12/h7,10H,2-6,9H2,1H3,(H,11,12)
KJQFBVYMGADDTQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- examine whether the inhibition of glutathione by BSO enhances the apoptotic effect of estrogen on antihormone-resistant human breast cancer cells[1]
- investigate the effect of BSO on development of bovine embryos[2]
- inhibit GSH in several studies[3][4]
- investigate the effect of GSH synthesis on oocyte maturation[5]
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?