Vai a
B2515
L-Buthionine-sulfoximine
synthetic (organic), ≥97% (TLC), γ-glutamylcysteine synthetase inhibitor, powder
Sinonimo/i:
L-BSO
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
359,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
380,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.350,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H18N2O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.31
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2367136
359,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
L-Buthionine-sulfoximine, ≥97% (TLC)
biological source
synthetic (organic)
assay
≥97% (TLC)
form
powder
mp
224-226  °C
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCS(=N)(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C8H18N2O3S/c1-2-3-5-14(10,13)6-4-7(9)8(11)12/h7,10H,2-6,9H2,1H3,(H,11,12)/t7-,14?/m0/s1
InChI key
KJQFBVYMGADDTQ-CVSPRKDYSA-N
Gene Information
Application
Used to induce experimental glutathione deficiency, to investigate roles of glutathione in cellular processes.
L-Buthionine-sulfoximine has been used:
  • as a selective activator for the induction of ferroptosis in rat apoptotic cells[1]
  • as an inhibitor of γ-glutamylcysteine synthetase to study its effects on the viability and effectiveness of microspore embryogenesis (ME) induction in triticale and barley
  • as a glutathione synthesis blocker to study its effects on auranofin (AFN)-mediated interleukin-1β expression in murine alveolar macrophages[2]
Biochem/physiol Actions
Blocks cellular resistance to chemotherapy by inhibiting γ-glutamylcysteine synthetase, a key enzyme in glutathione biosynthesis. Used to induce experimental glutathione deficiency, to investigate roles of glutathione in cellular processes.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
19176B2640L9756
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (GC)
Gene Information
human ... GCLC(2729), GCLM(2730)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear to almost clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Buthionine-sulfoximine
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Hi, I've kept this product (powder) in the fridge for a longer period (Approx. 1 year). Is it still okey to use or should I consider buying another one and keep it in the freezer? 
    1 risposta
    1. This product is not assigned an expiration date. When stored appropriately at ?20°C, the material is quite stable. A warranty period of 1 year from the date of shipment applies to this item. Usage beyond that period would be up to the end user.