14699
2-Deoxy-D-ribonic acid lithium salt
≥95.0% (TLC)
Sinonimo/i:
2-Deoxy-D-erythro-pentonic acid lithium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95.0% (TLC)
Attività ottica
[α]/D 12.0±2.0°, 24 hr, c = 1 in 1 M HCl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)[C@@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-4(8)3(7)1-5(9)10/h3-4,6-8H,1-2H2,(H,9,10)/t3-,4+/m0/s1
VBUWJOHKCBQXNU-IUYQGCFVSA-N
Azioni biochim/fisiol
WGK 3