Vai a
E7625
D-(−)-Erythrose
≥75% (TLC), syrup
Sinonimo/i:
(2R,3R)-2,3,4-trihydroxybutanal
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
91,10 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
258,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.10
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-505-2
Beilstein/REAXYS Number:
1721698
MDL number:
91,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥75% (TLC)
form
syrup
color
colorless to very dark yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C4H8O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h1,3-4,6-8H,2H2/t3-,4+/m0/s1
InChI key
YTBSYETUWUMLBZ-IUYQGCFVSA-N
Application
D-(-)-Erythrose, the D enantiomer of the aldose aldehyde erythrose, may be used as a reference compound in sugar metabolism analysis. D-(-)-Erythrose may be used to help identify and characterize erythrose reductase(s). D-Erythrose may be used to study the mechanisms of mutarotation in monosugars.[1] D-Erythrose may be used to study the mechanisms of organic microspherule formation and Maillard (glycation) reactions.[2]
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
75025377619688622
D-Threitol 99%
Sigma-Aldrich
377619
D-Threitol
assay
≥75% (TLC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
99%
assay
≥98.5% (sum of enantiomers, GC), 99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
syrup
form
powder
form
solid
form
crystals
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
color
colorless to very dark yellow
color
white to off-white
color
-
color
-
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)