71687
Sodio idrossido
BioUltra, for luminescence, ≥98.0% (T), pellets
Sinonimo/i:
‘Soda caustica’
Scegli un formato
31,07 €
Prezzo di listino32,00 €Scegli un formato
About This Item
31,07 €
Prezzo di listino32,00 €Prodotti consigliati
Grado
for luminescence
Livello qualitativo
Densità del vapore
>1 (vs air)
Tensione di vapore
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
Nome Commerciale
BioUltra
Saggio
≥98.0% (T)
Stato
pellets
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
insoluble matter, passes filter test
≤0.0003% total nitrogen (N)
≤0.0005% silicon dioxide (SiO2)
≤1.0% sodium carbonate (Na2CO3)
Punto di fusione
318 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Densità
2.13 g/cm3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤70 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Ag: ≤5 mg/kg
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Hg: ≤0.1 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
[OH-].[Na+]
λ
1 M in H2O
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: 0.015
λ: 280 nm Amax: 0.01
Compatibilità
in accordance for luminescence
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?