P5958
Idrossido di potassio
BioXtra, ≥85% KOH basis
Sinonimo/i:
Soda caustica
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1 mmHg ( 719 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
≥85% KOH basis
Stato
pellets
Impurezze
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
≤2.0% K2CO3
pH
~13.5 (25 °C, 5.6 g/L)
Punto di fusione
361 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 1 M, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Stringa SMILE
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
It can also be used:
- As a catalyst in the alkynylation of heteroaromatic N-oxides to synthesize corresponding C2-alkynylheterocycles.
- As a superbase medium with dimethyl sulfoxide (KOH/DMSO medium) for the synthesis of cross-coupling products under transition metal-free conditions from reactions between aryl halides and various sulfur, oxygen and nitrogen-based nucleophiles.
- In the synthesis and thermodynamic study of Na-based zeolites.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)