P9255
Pyridoxal 5′-phosphate hydrate
≥98%
Sinonimo/i:
Pyridoxal phosphate, 3-Hydroxy-2-methyl-5-([phosphonooxy]methyl)-4-pyridinecarboxaldehyde, Codecarboxylase, PLP, Pyridoxal 5-phosphate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Saggio
≥98%
Forma fisica
powder
tecniche
HPLC: suitable
Colore
beige
off-white to yellow
Punto di fusione
140-143 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC1=NC=C(COP(O)(O)=O)C(C([H])=O)=C1O
InChI
1S/C8H10NO6P/c1-5-8(11)7(3-10)6(2-9-5)4-15-16(12,13)14/h2-3,11H,4H2,1H3,(H2,12,13,14)
NGVDGCNFYWLIFO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- as a reference standard to quantify vitamin B6 in feed and digesta samples using high performance liquid chromatography (HPLC)
- in D-amino acid transaminase reaction(10)
- as a cofactor for L-glutamic acid decarboxylase
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.