Merck
Tutte le immagini(8)
Documenti
221473
Sigma-Aldrich
Idrossido di potassio
ACS reagent, ≥85%, pellets
Sinonimo/i:
Soda caustica
About This Item
Formula condensata:
KOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
56.11
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
eCl@ss:
38100303
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 1633
Tensione di vapore
1 mmHg ( 719 °C)
Saggio
≥85%
Forma fisica
pellets
Impurezze
≤0.001% N compounds
≤2.0% K2CO3
10-15% water
pH
~13.5 (25 °C, 5.6 g/L)
Punto di fusione
361 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.01%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
Mg: ≤0.002%
Na: ≤0.05%
Ni: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
L′idrossido di potassio è un sale inorganico utilizzato principalmente come precursore per sintetizzare altri composti di potassio quali l′acetato di potassio, il bicarbonato di potassio e il carbonato di potassio. Su scala commerciale, viene sintetizzato mediante l′elettrolisi del cloruro di potassio.
Applicazioni
L′idrossido di potassio può essere usato nei seguenti processi:
  • Conversione dei nitrili ad ammide in tert-butanolo.
  • Accoppiamento incrociato degli alogenuri arilici con diversi nucleofili a base di zolfo, ossigeno e azoto in dimetil solfossido.
  • Come attivare per la preparazione di carboni attivi da tutoli di mais.
  • Come base per la N-alchilazione degli eterocicli di azoto in solventi di polietilenglicole-etere.
  • Sintesi del (S)-1-(4-benzil-2-tiossotiazolidina-3-il)propano-1-one da (S)-fenilalaninolo.
  • Per catalizzare la polimerizzazione dell′ossido propilenico.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Potassium acetate by fermentation with Clostridium thermoaceticum
Shah MM, et al.
Applied Biochemistry and Biotechnology (1997)
Dimethyl Sulfoxide/Potassium Hydroxide: A Superbase for the Transition Metal-Free Preparation of Cross-Coupling Products
Yuan Y, et al
Advanced Synthesis & Catalysis, 352(17), 2892-2898 (2010)
Ledgard J
The Preparatory Manual of Explosives., 79-79 (2009)
N-Alkylation of pyrrole, indole, and several other nitrogen heterocycles using potassium hydroxide as a base in the presence of polyethylene glycols or their dialkyl ethers
Sukata K
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 56(1), 280-284 (1983)
A study of the polymerization of propylene oxide catalyzed by anhydrous potassium hydroxide
Steiner EC, et al
Journal of the American Chemical Society, 86(21), 4678-4686 (1964)