484016
Idrossido di potassio
reagent grade, 90%, flakes
Sinonimo/i:
Soda caustica
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
agenzia
suitable for EPA 1613
suitable for SM 5210
Tensione di vapore
1 mmHg ( 719 °C)
Saggio
90%
Stato
flakes
pH
~13.5 (25 °C, 5.6 g/L)
Punto di fusione
361 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 1120 g/L
Stringa SMILE
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- Quantification of glutathione (GSH) and glutathione disulfide (GSSG) in biological samples by HPLC.
- Preparation of buffer for use in the Investigation of seed fatty acid (FA) composition, protein, oil and sugar content.
- Stable isotopic profiling study of Caenorhabditis elegans.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.