Documenti fondamentali
M37889
Sigma-Aldrich
Methylcyclohexane
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
Hexahydrotoluene
Scegli un formato
1 L
46,20 €
2.5 L
253,00 €
46,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
46,20 €
2.5 L
253,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H11CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.19
Beilstein:
505972
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.06
46,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
3.4 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
37 mmHg ( 20 °C)
83.2 mmHg ( 37.7 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
545 °F
Limite di esplosione
6.7 %
dilution
(for general lab use)
Indice di rifrazione
n20/D 1.422 (lit.)
P. ebollizione
101 °C (lit.)
Punto di fusione
−126 °C (lit.)
Densità
0.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1CCCCC1
InChI
1S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Methylcyclohexane can be used as a solvent in the:
  • Au/TiO2-catalyzed aerobic epoxidation of stilbene[1].
  • Chromium-catalyzed selective ethylene oligomerization[2].
  • Preparation of ABA-type olefin triblock copolymers[3].
Note legali
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-4.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Solvent and oxidant effects on the Au/TiO2-catalyzed aerobic epoxidation of stilbene
Lignier P, et al.
Catalysis Today, 138, 50-54 (2008)
Peroxide-mediated Alkyl-Alkyl coupling of dialkylzinc: A useful tool for synthesis of ABA-Type Olefin triblock copolymers
Kim S, et al.
Macromolecules, 51, 4821-4828 (2018)
Selective ethylene oligomerization with chromium complexes bearing pyridine-phosphine ligands: influence of ligand structure on catalytic behavior
Yang Y, et al.
Organometallics, 33, 5749-5757 (2014)
Liliana Martelo et al.
The journal of physical chemistry. B, 119(48), 15023-15029 (2015-11-10)
Phasor plots of the fluorescence intensity decay (plots of the Fourier sine transform versus the Fourier cosine transform, for one or several angular frequencies) are being increasingly used in studies of homogeneous and heterogeneous systems. In this work, the phasor
Brian D Fitz et al.
Journal of chromatography. A, 1392, 82-90 (2015-03-31)
Low thermal mass gas chromatography (LTM-GC) was evaluated for rapid, high peak capacity separations with three injection methods: liquid, headspace solid phase micro-extraction (HS-SPME), and direct vapor. An Agilent LTM equipped with a short microbore capillary column was operated at