Documenti fondamentali
259691
Sigma-Aldrich
Methylcyclohexane
spectrophotometric grade, 99%
Sinonimo/i:
Hexahydrotoluene
Scegli un formato
1 L
237,00 €
2 L
416,00 €
237,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
237,00 €
2 L
416,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H11CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.19
Beilstein:
505972
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado:
spectrophotometric grade
Saggio:
99%
tecniche:
UV/Vis spectroscopy: suitable
P. ebollizione:
101 °C (lit.)
Tensione di vapore:
37 mmHg ( 20 °C)
83.2 mmHg ( 37.7 °C)
237,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
spectrophotometric grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.4 (vs air)
Tensione di vapore
37 mmHg ( 20 °C)
83.2 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
545 °F
Limite di esplosione
6.7 %
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezze
<0.010% water
Residuo dopo evaporazione
<0.0005%
Indice di rifrazione
n20/D 1.422 (lit.)
P. ebollizione
101 °C (lit.)
Punto di fusione
−126 °C (lit.)
Densità
0.77 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 207 nm Amax: 1.00
λ: 221 nm Amax: 0.40
λ: 232 nm Amax: 0.15
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 300-400 nm Amax: 0.01
Stringa SMILE
CC1CCCCC1
InChI
1S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Methylcyclohexane is an organic compound that belongs to the class of saturated hydrocarbons. It is primarily used as a solvent in organic synthesis.
Applicazioni
Methylcyclohexane can be used as a model compound in fluid catalytic cracking reactions.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-4.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Internal conversion of o-aminoacetophenone in solution.
Yoshihara T, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 3(22), 4972-4978 (2001)
Methylcyclohexane and methylcyclohexene cracking over zeolite Y catalysts.
Corma A, et al.
Applied Catalysis, 67(1), 307-324 (1990)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 293-293 (1994)
Liliana Martelo et al.
The journal of physical chemistry. B, 119(48), 15023-15029 (2015-11-10)
Phasor plots of the fluorescence intensity decay (plots of the Fourier sine transform versus the Fourier cosine transform, for one or several angular frequencies) are being increasingly used in studies of homogeneous and heterogeneous systems. In this work, the phasor
Brian D Fitz et al.
Journal of chromatography. A, 1392, 82-90 (2015-03-31)
Low thermal mass gas chromatography (LTM-GC) was evaluated for rapid, high peak capacity separations with three injection methods: liquid, headspace solid phase micro-extraction (HS-SPME), and direct vapor. An Agilent LTM equipped with a short microbore capillary column was operated at