Documenti fondamentali
34871
Sigma-Aldrich
1-propanolo
suitable for HPLC, ≥99.9%
Sinonimo/i:
Alcool propilico
Scegli un formato
100 ML
62,20 €
1 L
142,00 €
6 X 1 L
596,00 €
62,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
62,20 €
1 L
142,00 €
6 X 1 L
596,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.10
Beilstein:
1098242
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
ID PubChem:
NACRES:
NA.05
Saggio:
≥99.9%
tecniche:
HPLC: suitable
P. ebollizione:
97 °C (lit.)
Tensione di vapore:
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
62,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.9%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
700 °F
Limite di esplosione
13.7 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as C2H5COOH)
≤0.05% water (Karl Fischer)
Residuo dopo evaporazione
≤0.005%
Trasmittanza
220 nm, ≥40%
240 nm, ≥85%
275 nm, ≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.384 (lit.)
pH
8.5 (20 °C, 200 g/L)
P. ebollizione
97 °C (lit.)
Punto di fusione
−127 °C (lit.)
Densità
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
neat
Assorbanza UV
λ: 220 nm Amax: ≤0.40
λ: 240 nm Amax: ≤0.071
λ: 275 nm Amax: ≤0.0044
Stringa SMILE
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1-Propanol is a linear alcohol. It exhibits Debye-type relaxation process which ressembles the α-relaxation and Johari-Goldstein type β-relaxation features of the supercooled liquids (nonhydrogen-bonding type).[1] It has been tested as a substitute of the fuel for various fuel cells.[2] Its biosynthesis from glucose using Escherichia coli strain has been proposed.[3]
Applicazioni
1-Propanol may be employed as a solvent for the synthesis of mesoporous alumina.[4]
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Juan Antonio Cecilia et al.
Materials (Basel, Switzerland), 11(9) (2018-09-12)
Vanadium oxide (V₂O₅) species has been supported on different porous clay heterostructures (with silica pillars, silica-zirconia with a molar ratio Si/Zr = 5 and silica-titania with a molar ratio Si/Ti = 5) by wetness incipient method. All catalysts were characterized
Mesoporous alumina (I): comparison of synthesis schemes using anionic, cationic, and non-ionic surfactants.
Ray JC, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 100(1), 183-190 (2007)
Dynamics of glass-forming liquids. III. Comparing the dielectric α-and β-relaxation of 1-propanol and o-terphenyl.
Hansen C, et al.
J. Chem. Phys. , 107, 1086-1093 (1997)
C R Shen et al.
Metabolic engineering, 10(6), 312-320 (2008-09-09)
Production of higher alcohols via the keto-acid intermediates found in microorganism's native amino-acid pathways has recently shown promising results. In this work, an Escherichia coli strain that produces 1-butanol and 1-propanol from glucose was constructed. The strain first converts glucose
Evaluation of Ethanol, 1-Propanol, and 2-Propanol in a Direct Oxidation Polymer-Electrolyte Fuel Cell A Real-Time Mass Spectrometry Study.
Wang J, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 142(12), Wang J-Wang J (1995)
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf