Documenti fondamentali
317195
Sigma-Aldrich
p-Xylene
suitable for HPLC, ≥99%
Sinonimo/i:
1,4-Dimethylbenzene
Scegli un formato
1 L
150,00 €
150,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
150,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H4(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.17
Beilstein:
1901563
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12190000
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
150,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
HPLC grade
Densità del vapore
3.7 (vs air)
Tensione di vapore
9 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
984 °F
Limite di esplosione
7 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
<0.030% water
Residuo dopo evaporazione
<0.0005%
Indice di rifrazione
n20/D 1.495 (lit.)
P. ebollizione
138 °C (lit.)
Punto di fusione
12-13 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 0.2 g/L
Densità
0.861 g/mL at 20 °C (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 294 nm Amax: 1.00
λ: 320 nm Amax: 0.10
λ: 350 nm Amax: 0.05
λ: 380-400 nm Amax: 0.01
applicazioni
food and beverages
Stringa SMILE
Cc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Measurements of relative distribution constants of vaporized hydrocarbons between air and polydimethylsiloxane via capillary columns for the calculation of headspace hydrocarbon compositions.: This research demonstrates the use of p-Xylene in gas chromatography to measure the distribution constants of hydrocarbons, crucial for accurate environmental and chemical analysis (Kim & Yu, 2020).
  • Mutagenic atmospheres resulting from the photooxidation of aromatic hydrocarbon and NO(x) mixtures.: This article explores the mutagenic potential of atmospheric p-Xylene under photooxidation conditions, providing insights into air quality and health-related impacts (Riedel et al., 2018).
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
27 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Ethylbenzene anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
296848
Ethylbenzene
Cycloaddition of biomass-derived furans for catalytic production of renewable p-xylene.
Williams CL, et al.
ACS Catalysis, 2(6), 935-939 (2012)
Friedel-Crafts acylation of toluene and p-xylene with carboxylic acids catalyzed by zeolites.
Chiche B, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51(11), 2128-2130 (1986)
Metal-organic framework MIL-101 for high-resolution gas-chromatographic separation of xylene isomers and ethylbenzene.
Zhi-Yuan Gu et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(8), 1477-1480 (2010-01-22)
Ultra-selective cycloaddition of dimethylfuran for renewable p-xylene with H-BEA.
Chang CC, et al.
Green Chemistry, 16(2), 585-588 (2014)
Francesc X Prenafeta-Boldú et al.
FEMS microbiology ecology, 80(3), 722-734 (2012-03-03)
The treatment of air contaminated with toluene, ethylbenzene, and p-xylene was assayed in three laboratory-scale biofilters, each consisting of two modules connected in series, packed with a pelletized organic fertilizer and inoculated with a toluene-degrading liquid enrichment culture. Biofilters were