269336
Peracetic acid solution
32 wt. % in dilute acetic acid
Sinonimo/i:
Peroxyacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
20 mmHg ( 25 °C)
Forma fisica
liquid
Composizione
acetic acid, 40-45%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Concentrazione
29.0-35% (by sodium thiosulfate, titration)
32 wt. % in dilute acetic acid
Impurezze
<6.0% hydrogen peroxide
Indice di rifrazione
n20/D 1.3876
pH
<1
Densità
1.13 g/mL at 25 °C
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)OO
InChI
1S/C2H4O3/c1-2(3)5-4/h4H,1H3
KFSLWBXXFJQRDL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Easily synthesized
- Environmentally benign reagent
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Org. Perox. D - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
132.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
56 °C