Documenti fondamentali
1.07222
Supelco
Peracetic acid
about 38-40%
Sinonimo/i:
Acido etanperossoico, Acido perossiacetico
Scegli un formato
1 L
243,00 €
243,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
243,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.21
243,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Acido peracetico 38-40% circa,
Tensione di vapore
14 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
225 °C
Potenza
263 mg/kg LD50, oral (Rat)
Concentrazione
37.5-40.5% (peracetic acid)
pH
1 (20 °C in H2O)
Punto di fusione
-37 °C
Temp. transizione
flash point 62 °C
Densità
1.14 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Categorie correlate
Applicazioni
  • Sviluppo della radiosintesi di 123I-NKJ64 ad alta attività specifica. Lo studio di Tavares et al. (2011) presenta lo sviluppo e l'ottimizzazione della radiosintesi del 123I-NKJ64 ad alta attività specifica, un composto utilizzato in medicina nucleare. Il processo di sintesi ha previsto l'uso di acido peracetico al 38% come reagente chiave per ottenere l'incorporazione e la purezza desiderate del radioisotopo. La ricerca evidenzia l'importanza dell'acido peracetico nella produzione di radiofarmaci, dimostrando il suo ruolo nel migliorare l'efficienza e l'efficacia delle procedure di radiosintesi (Tavares et al., 2011).
Risultati analitici
Analisi (Acido peracetico)37,5 - 40,5 %Identificazione (spettro IR) conformeconformenon utilizzare come prodotto biocida.
Data di scadenza: vedere l′etichetta del prodotto
Esclusione di responsabilità
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Org. Perox. D - Self-react. D - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf