256374
2-Ethoxyethanol
spectrophotometric grade, ≥99%
Sinonimo/i:
Ethyl glycol, Ethylene glycol monoethyl ether
Prodotti consigliati
Grado
spectrophotometric grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.1 (vs air)
Tensione di vapore
3.8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
460 °F
Limite di esplosione
14 %
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezze
<0.080% water
Residuo dopo evaporazione
<0.001%
Indice di rifrazione
n20/D 1.407 (lit.)
P. ebollizione
135 °C (lit.)
135 °C
Punto di fusione
−90 °C (lit.)
Solubilità
water: miscible
Densità
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 215 nm Amax: 1.00
λ: 225 nm Amax: 0.50
λ: 250 nm Amax: 0.20
λ: 305 nm Amax: 0.01
Stringa SMILE
CCOCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?