8.00857
2-Ethoxyethanol (stabilised)
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Ethoxyethanol, Ethyl glycol, Ethylene glycol monoethyl ether
Prodotti consigliati
Grado
for synthesis
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.1 (vs air)
Tensione di vapore
3.8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.9% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
460 °F
Potenza
3300 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
14 %
dilution
(for synthesis)
Indice di rifrazione
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7 (20 °C)
P. ebollizione
135 °C (lit.)
Punto di fusione
−90 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 40 °C
Densità
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
CCOCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.929 - 0.930
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
The material is stabilised with 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol. At time of analytical testing a content of >10 ppm stabiliser was determined.
The material is stabilised with 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol. At time of analytical testing a content of >10 ppm stabiliser was determined.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List