PHR1550
2-Ethoxyethanol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
2-Ethoxyethanol, Ethyl glycol, Ethylene glycol monoethyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1601543
Densità del vapore
3.1 (vs air)
Tensione di vapore
3.8 mmHg ( 20 °C)
CdA
current certificate can be downloaded
Temp. autoaccensione
460 °F
Limite di esplosione
14 %
Confezionamento
ampule of 3x1.2 mL each
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.407 (lit.)
P. eboll.
135 °C (lit.)
Punto di fusione
−90 °C (lit.)
Densità
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCOCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)