109967
2-Ethoxyethyl acetate
98%
Sinonimo/i:
1-Acetoxy-2-ethoxyethane, Cellosolve® acetate, Ethylene glycol monoethyl ether acetate
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.6 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
2 mmHg ( 20 °C)
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
715 °F
Limite di esplosione
13 %
tecniche
microbiological culture: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.403-1.409
n20/D 1.406 (lit.)
P. eboll.
156 °C (lit.)
Punto di fusione
−61 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble about 6 parts
Densità
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-8-4-5-9-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
SVONRAPFKPVNKG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54 °C - closed cup