128082
2-Ethoxyethanol
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
Ethyl glycol, Ethylene glycol monoethyl ether
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
3.8 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
460 °F
Limite di esplosione
14 %
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezze
<0.10% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.407 (lit.)
P. ebollizione
135 °C (lit.)
Punto di fusione
−90 °C (lit.)
Solubilità
water: miscible
Densità
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?