Documenti fondamentali
249866
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) chloride solution
1.0 M in methylene chloride
Sinonimo/i:
Titanium tetrachloride
Scegli un formato
100 ML
122,00 €
4 X 100 ML
283,00 €
800 ML
372,00 €
122,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
122,00 €
4 X 100 ML
283,00 €
800 ML
372,00 €
About This Item
Formula condensata:
TiCl4
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.68
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.55
122,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
24.09 psi ( 55 °C)
6.93 psi ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: titanium
Concentrazione
0.95-1.10 M NaOH (titration)
1.0 M in methylene chloride
Densità
1.365 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
Cl[Ti](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Ti/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
Descrizione generale
Titanium(IV) chloride participates in the Baylis-Hillman reaction of arylaldehydes with methyl vinyl ketone.[1] Neutral solutions of TiCl4 having a pH in the range of 2.5 to 6.0 (prepared by the addition of magnesium oxide as a base) are used to synthesize nanosized titanium dioxide.[2]
Applicazioni
Activates pyrrolidines for improved conversion, via a modified Bouveault reaction, to the corresponding α,α-dimethylamines.[3]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Titanium(IV) chloride and the amine-promoted baylis-hillman reaction
Shi et al.
Organic letters, 2(23), 3755-3755 (2000-11-14)
Precipitation of nanosized titanium dioxide from aqueous titanium (IV) chloride solutions by neutralization with MgO.
Li Y and Demopoulos GP.
Hydrometallurgy, 90(1), 26-33 (2008)
Bratindranath Mukherjee et al.
Nanoscale, 5(1), 269-274 (2012-11-20)
The surface treatment of an anodized TiO(2) nanotube (T_NT) is very desirable for enhancing its photoelectrochemical properties and often is a prerequisite to deposition of any overlying layer for photoactivity efficiency improvement. This study provides a comparative analysis of the
Yang Chen et al.
ChemSusChem, 4(10), 1498-1503 (2011-09-29)
Mesoporous TiO₂ beads with diameters of 320±50, 550±50, and 830±40 nm, comprising interconnected and densely packed TiO₂ nanocrystals, were used as working electrodes for dye-sensitized solar cells (DSCs). These electrodes possess high surface areas and superior light-scattering properties, which are ideal
Charles Dylan Turner et al.
Organic letters, 14(18), 4970-4973 (2012-09-08)
The Ti(IV)-catalyzed Ugi condensation of α-amino acids with electron-rich aromatic aldehydes performs adequately even with sterically demanding α-amino carboxylate salts. The reaction occurs diastereoselectively, in some cases with virtually complete diastereoselectivity. A stereochemical rationale for the reaction is proposed.
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf