208566
Titanium(IV) chloride
ReagentPlus®, 99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
TTC, Titanium tetrachloride
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
50 mmHg ( 55 °C)
9.6 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
100
200
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99.9% trace metals basis
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: titanium
P. eboll.
135-136 °C (lit.)
Punto di fusione
−25 °C (lit.)
Densità
1.73 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Ti](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Ti/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
Descrizione generale
Applicazioni
- carboxylic acid and acyl chloride to alcohols
- carboxamides, oximes and lactams to amines
- sulfoxides to sulfides
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1