This product is intended for research use only. Currently, there is no USP or FCC grade of the material available.
243655
Sodium molybdate
≥98%
Saggio
≥98%
Stato
granular
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: molybdenum
Punto di fusione
687 °C (lit.)
Densità
3.78 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mo.2Na.4O/q;2*+1;;;2*-1
TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
It may also be used as a catalyst during the manufacture of paints and dyes.[1]
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
Is this product USP or FCC?
1 risposta-