M1003
Sodium molybdate dihydrate
≥99.5%
Sinonimo/i:
Molybdic acid sodium salt dihydrate
Saggio
≥99.5%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: molybdenum
Punto di fusione
100 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mo.2Na.2H2O.4O/h;;;2*1H2;;;;/q;2*+1;;;;;2*-1
FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
It may be used to prepare:
- Shuttle-like barium molybdate (BaMoO4) microstructures under microwave conditions.
- Nickel-molybdenum-zinc (NiMoZn) electrode.
- Eu3+ doped lead molybdate (PbMoO4) nanocrystals (NCs) under microwave conditions.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)