339350
Nickel(II) chloride
98%
Sinonimo/i:
Nickel dichloride, Nickel(2+) chloride, Nickelous chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: nickel
Densità
3.55 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
Cl[Ni]Cl
InChI
1S/2ClH.Ni/h2*1H;/q;;+2/p-2
QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
I clienti hanno visto anche
Articoli
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.