239208
Cadmium chloride hemi(pentahydrate)
ACS reagent, 79.5-81.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Densità del vapore
6.3 (vs air)
Tensione di vapore
10 mmHg ( 656 °C)
Saggio
79.5-81.0%
Forma fisica
powder or chunks
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: cadmium
Impurezze
≤0.005% insolubles
Anioni in tracce
NO3- and NO2-: ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.02%
NH4+: ≤0.005%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.005%
Zn: ≤0.05%
Stringa SMILE
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Cd]Cl.Cl[Cd]Cl
InChI
1S/2Cd.4ClH.5H2O/h;;4*1H;5*1H2/q2*+2;;;;;;;;;/p-4
DZVRGWYMCGLNKJ-UHFFFAOYSA-J
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3