Documenti fondamentali
529575
Sigma-Aldrich
Cadmium chloride hydrate
99.995% trace metals basis
Scegli un formato
10 G
37,10 €
50 G
154,00 €
37,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
37,10 €
50 G
154,00 €
About This Item
Formula condensata:
CdCl2.xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.32 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
37,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
6.3 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
99.995% trace metals basis
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: cadmium
Impurezze
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
Densità
3.327 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.Cl[Cd]Cl
InChI
1S/Cd.2ClH.H2O/h;2*1H;1H2/q+2;;;/p-2
OISMQLUZKQIKII-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Leena Sivula et al.
Chemosphere, 210, 304-311 (2018-07-14)
Increasing metal consumption is driving the introduction of new techniques such as biomining to exploit low grade ores. The biomining impacts notably aquatic ecosystems, yet, the applicability of ecotoxicological tests to study the complex mixture effects of mining waters is
Olga Guselnikova et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 19(9) (2019-05-10)
In this contribution, we propose a novel functional surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) platform for the detection of one of the most hazardous heavy metal ions, Hg2+. The design of the proposed sensor is based on the combination of surface plasmon-polariton
Beth A McNally et al.
The Journal of physiology, 598(9), 1775-1790 (2019-06-10)
Circadian oscillations in spontaneous action potential firing in the suprachiasmatic nucleus (SCN) translate time-of-day throughout the mammalian brain. The ion channels that regulate the circadian pattern of SCN firing have not been comprehensively identified. Ca2+ channels regulate action potential activity
Alan Kania et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 40(28), 5362-5375 (2020-06-14)
Binge-eating disorder is the most common eating disorder. Various neuropeptides play important roles in the regulation of feeding behavior, including relaxin-3 (RLN3), which stimulates food intake in rats through the activation of the relaxin-family peptide-3 receptor (RXFP3). Here we demonstrate
Po-Jung Jimmy Huang et al.
Analytical chemistry, 87(13), 6890-6895 (2015-06-11)
Mercury is a highly toxic heavy metal, and detection of Hg(2+) by biosensors has attracted extensive research interest in the past decade. In particular, a number of DNA-based sensing strategies have been developed. Well-known examples include thymine-Hg(2+) interactions and Hg(2+)-activated
Articoli
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.