132047
1,2,4-Trichlorobenzene
ReagentPlus®, ≥99%
Prodotti consigliati
Grado
reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
>6 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 40 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99%
Stato
solid or liquid
Temp. autoaccensione
1060 °F
Limite di esplosione
6.6 %, 150 °F
dilution
(for general lab use)
Indice di rifrazione
n20/D 1.571 (lit.)
P. ebollizione
214 °C (lit.)
Punto di fusione
16 °C (lit.)
Solubilità
water: insoluble
Densità
1.454 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
1,2,4-Trichlorobenzene may be used as a solvent in the synthesis of indene-C60 bis adduct, which can find applications in high performance solar cells.[4] It can also be used as a carrier gas in the textile industry.[5]
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113.0 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?