256412
1,2,4-Trichlorobenzene
suitable for HPLC, ≥99%
Prodotti consigliati
Grado
HPLC grade
Densità del vapore
>6 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 40 °C)
Saggio
≥99%
Stato
solid or liquid
Temp. autoaccensione
1060 °F
Limite di esplosione
6.6 %, 150 °F
tecniche
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezze
<0.020% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.571 (lit.)
P. ebollizione
214 °C (lit.)
Punto di fusione
16 °C (lit.)
Solubilità
water: insoluble
Densità
1.454 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 308 nm Amax: 1.00
λ: 310 nm Amax: 0.50
λ: 350 nm Amax: 0.05
λ: 375-400 nm Amax: 0.01
applicazioni
food and beverages
Stringa SMILE
Clc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Application of electrospun polyacrylonitrile/Zn-MOF-74@GO nanocomposite as the sorbent for online micro solid-phase extraction of chlorobenzenes in water, soil, and food samples prior to liquid chromatography analysis: This article explores the use of an electrospun polyacrylonitrile/Zn-MOF-74@GO nanocomposite for the extraction of chlorobenzenes, including 1,2,4-Trichlorobenzene, from various samples. The method shows high efficiency and selectivity, making it suitable for environmental and food safety applications (Amini et al., 2021).
- Facile synthesis and immobilization of functionalized covalent organic framework-1 for electrochromatographic separation: This research involves the synthesis and application of a functionalized covalent organic framework for the electrochromatographic separation of various compounds, including chlorobenzenes like 1,2,4-Trichlorobenzene. The method shows potential for analytical and separation sciences (Bao et al., 2021).
Confezionamento
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113.0 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?