Documenti
296104
Sigma-Aldrich
1,2,4-Trichlorobenzene
anhydrous, ≥99%
Sinonimo/i:
1,2,4-TCB
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3Cl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.45
Beilstein:
956819
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
>6 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 40 °C)
Saggio
≥99%
Forma fisica
solid or liquid
Temp. autoaccensione
1060 °F
Limite di esplosione
6.6 %, 150 °F
Impurezze
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Indice di rifrazione
n20/D 1.571 (lit.)
P. eboll.
214 °C (lit.)
Punto di fusione
16 °C (lit.)
Solubilità
water: insoluble
Densità
1.454 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1,2,4-Trichlorobenzene is a highly chlorinated aromatic solvent. It is mainly used as intermediate in dyes, pesticides and also as a lubricant.
Applicazioni
1,2,4-Trichlorobenzene may be used as a solvent to prepare:
  • dimethylketene β-lactone dimer from tetramethyl-1,3-cyclobutanedione
  • salicyl-o-toluide by the reaction of phenyl salicylate and o-toluidine
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Dimethylketene ?-lactone dimer
Robert H, et al.
Organic Syntheses, 48, 72-72 (1968)
Salicyl-o-toluide
Allen CFH and VanAllan J
Organic Syntheses, 26, 92-92 (1946)
Biomineralisation of 1,2,4-trichlorobenzene in soils by an adapted microbial population.
Schroll R, et al.
Environmental Pollution (Barking, Essex : 1987), 127(3), 395-401 (2004)
Synthesis and characterization of several Ni/NiAl2O4 catalysts active for the 1, 2, 4-trichlorobenzene hydrodechlorination.
Cesteros Y, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 25(4), 213-227 (2000)
The effect of trichlorobenzene solvent geometry on the morphologies of C60 nano/microcrystals produced from solution.
Liu DD, et al.
Materials Research Bulletin, 73, 65-69 (2016)