Unfortunately, the physical properties of this product have not been evaluated.
11028
Aluminum oxide
puriss., ≥98% Al2O3 basis
Sinonimo/i:
Alumina
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
puriss.
Saggio
≥98% Al2O3 basis
Stato
solid
Impurezze
≤0.005% heavy metals (as Pb)
≤0.2% alkalis (as Na2O)
Perdita
≤0.5% loss on ignition, 1000 °C, 2 h
Punto di fusione
2040 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
silicate (as SiO2): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
Cationi in tracce
Fe: ≤300 mg/kg
Stringa SMILE
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
Hi I bought Al2O3 nanoparticule from your ins. with <50nm , with Pcode : 102525628 . Now I wonder phisical properties of this product. For example thermal coefficient of it, density of it, and alsa viscosity of it?
1 risposta-