Documenti fondamentali
06556
Sigma-Aldrich
Phenyl formate
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
Phenoxyformaldehyde
Scegli un formato
5 ML
187,00 €
25 ML
368,00 €
187,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
187,00 €
25 ML
368,00 €
About This Item
Formula condensata:
HCOOC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.12
Beilstein:
507113
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
187,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.511
P. ebollizione
62 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
1.120 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phenoxy
Stringa SMILE
O=COc1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-6-9-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
GEOWCLRLLWTHDN-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... STS(412)
Altre note
Reagent for the formylation of amines[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
H.L. Yale
The Journal of Organic Chemistry, 36, 3238-3238 (1971)