110086
Acetonitrile
99%, suitable for UV/Vis spectroscopy, ReagentPlus®
Sinonimo/i:
ACN, Cianometano, Cianuro di metile, Etilnitrile
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Acetonitrile, ReagentPlus®, 99%
Densità del vapore
1.41 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
72.8 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
973 °F
Limite di esplosione
16 %
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.344 (lit.)
P. ebollizione
81-82 °C (lit.)
Punto di fusione
−45 °C (lit.)
Solubilità
organic solvents: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
Densità
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Metal-cation-induced shifts in thiolate redox and reduced sulfur speciation.: This study explores the redox behavior of thiolates affected by metal cations in acetonitrile, shedding light on sulfur speciation processes critical for developing catalytic and environmental remediation technologies (Seo et al., 2024).
- Rational design and investigation of nonlinear optical response properties of pyrrolopyrrole aza-BODIPY-based novel push-pull chromophores.: Focused on nonlinear optics, this research uses acetonitrile as a solvent to study the optical properties of newly designed chromophores, contributing to advances in optical materials science (Kothoori et al., 2024).
- Acetonitrile real gas phase behavior from quasi-ideal gas to nanodroplets: A microscopical view.: Providing a microscopic insight into the phase behavior of acetonitrile, this research enhances understanding of fluid dynamics at nanoscale levels, relevant for both academic studies and industrial applications (Martínez et al., 2024).
- Crystalline CdS/amorphous Cd(OH)2 Composite for Electrochemical CO2 Reduction to CO in a Wide Potential Window.: Highlighting the role of acetonitrile in electrochemical setups, this study develops new materials for efficient CO2 reduction, potentially impacting energy conversion strategies globally (Hua et al., 2024).
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.