Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 L | Spedizione prevista il27 maggio 2026daMerck S.p.A | 107,00 € |
2.5 L | Spedizione prevista il27 maggio 2026daMerck S.p.A | 222,00 € |
10 L | Spedizione prevista il27 maggio 2026daMerck S.p.A | 728,00 € |
25 L | Spedizione prevista il27 maggio 2026daMerck S.p.A | 1.300,00 € |
Informazioni su questo articolo
107,00 €
Spedizione prevista il27 maggio 2026Dettagli
Nome del prodotto
Acetonitrile, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
vapor density
1.41 (vs air)
vapor pressure
72.8 mmHg ( 20 °C), 97 hPa ( 20 °C)
description
for analytical purposes, for extraction
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
524 °C, 973 °F
expl. lim.
16 %
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.0001 meq/g Alkalinity, ≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.005% Cyanide (CN), ≤0.1% Water
evapn. residue
≤0.001%
color
clearAPHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
transition temp
flash point 2 °C
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC#N
cation traces
Al: ≤0.00005%, B: ≤0.000002%, Ba: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Cd: ≤0.000005%, Co: ≤0.000002%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
format
neat
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Metodo QuEChERS modificato combinato con la cromatografia liquida ultraperformante e la spettrometria di massa in tandem Questa ricerca utilizza le eccellenti proprietà solventi dell'acetonitrile per la rilevazione dell'acido ciclopiazonico nei mangimi. Il metodo migliora l'efficienza e l'accuratezza delle analisi chimiche nella sicurezza alimentare, dimostrando il ruolo fondamentale dell'acetonitrile nel garantire la qualità dei prodotti agricoli (Peng et al., 2024).
- Enantioseparazione cromatografica liquida di analoghi fluorurati del triptofano di nuova sintesi. In questa ricerca farmaceutica l'acetonitrile viene utilizzato per l'enantioseparazione cromatografica di aminoacidi complessi, essenziali per lo sviluppo di farmaci e per gli studi di farmacologia molecolare (Tanács et al., 2024).
- Sintesi e applicazione di una sonda fluorescente derivata dalla 1,8-naftalimmide La versatilità dell'acetonitrile si rivela nella sintesi di sonde fluorescenti per il monitoraggio ambientale. La sua applicazione nel rilevamento e nella misurazione degli inquinanti ambientali evidenzia il suo impatto significativo sulla ricerca ecologica e sulla sicurezza (Negi et al., 2024).
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99.5% (GC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥99.8% (GC) |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) food and beverages |
| grade ACS reagent | grade ACS reagent, reagent grade | grade synthesis grade | grade - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100, 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| impurities ≤0.0001 meq/g Alkalinity, ≤0.005% Cyanide (CN), ≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.1% Water | impurities ≤0.3% Water (H2O), ≤0.6 μeq/g Titrable base, ≤8 μeq/g Titrable acid | impurities ≤0.00016 meq/g Acidity, ≤0.5% Water | impurities ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.0005 meq/g Acidity, ≤0.05% Water |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetonitrile
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.0 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
75-05-8