437557
Acetonitrile
≥99.5%, ACS reagent, suitable for solid phase extraction (SPE)
Sinonimo/i:
ACN, Cianometano, Cianuro di metile, Etilnitrile
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Acetonitrile, ≥99.5%, ACS reagent
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.41 (vs air)
Tensione di vapore
72.8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
973 °F
Limite di esplosione
16 %
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Impurezze
≤0.3% water
≤0.6 μeq/g Titr. base
≤8 μeq/g Titr. acid
Residuo dopo evaporazione
≤0.005%
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.344 (lit.)
P. eboll.
81-82 °C (lit.)
Punto di fusione
−45 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble
Densità
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Organic synthesis
- Liquid-liquid extraction, solid-phase extraction or microextraction.
- Spectrophotometric and fluorimetric techniques.
- Electrolytes in lithium-ion batteries
- Determination of pKa values of organic superbases using the isodensity polarization continuum model (IPCM).
Caratteristiche e vantaggi
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?