Documenti fondamentali
Y0001781
Acetaminofene
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4′-idrossiacetanilide, 4-acetamidofenolo, N-(4-idrossifenil)acetammide, N-acetil-4-amminofenolo, APAP, Paracetamolo
Scegli un formato
250 MG
132,00 €
132,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
132,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3CONHC6H4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.16
Beilstein:
2208089
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
132,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Descrizione
API family: acetaminophen
Famiglia di API
acetaminophen, paracetamol
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
168-172 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Analgesico.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
364.3 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
184.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
4′-cloroacetanilide European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001945
4′-cloroacetanilide
Ibuprofene ≥98% (GC)
Sigma-Aldrich
I4883
Ibuprofene
Ibuprofene
Supelco
I110
Ibuprofene
Amoxicillin 95.0-102.0% anhydrous basis
Sigma-Aldrich
A8523
Amoxicillin
Caffeina Sigma Reference Standard, vial of 250 mg
Sigma-Aldrich
C1778
Caffeina
Aspirin meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
A2093
Aspirin