Y0001945
4′-cloroacetanilide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N-(4-clorofenil)acetammide, Acido acetico 4-cloroanilide, NSC 40563, NSC 444
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
acetaminophen, paracetamol
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
176-178 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H8ClNO/c1-6(11)10-8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,1H3,(H,10,11)
GGUOCFNAWIODMF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti