Y0000305
L-asparagina
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-ammide dell’acido (S)-2-aminosuccinico, 4-ammide dell’acido L-aspartatico, Acido (S)-(+)-2-aminosuccinamico
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
asparagine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
233-235 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]O[H].N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1
RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)