Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 95,60 € |
1 kg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 681,00 € |
Informazioni su questo articolo
95,60 €
Nome del prodotto
L-asparagina, ≥99% (TLC)
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
233-235 °C (lit.)
application(s)
cell analysis
peptide synthesis
SMILES string
[H]O[H].N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1
InChI key
RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
General description
Application
- as a component of Sauton′s and chelated Sauton′s media for mycobacterial growth
- to test its effect in the induction of Ca2+ flux in rice roots using aequorin luminescence imaging
- as a component of fermentation medium for the Blakeslea trispora spores
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% (TLC) | description ≥ 98.0 %, ISOM8™, suitable for cell culture | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| form powder | form powder | form - | form - |
| assay ≥99% (TLC) | assay ≥ 98.0 % | assay - | assay - |
| mp 233-235 °C (lit.) | mp 233-235 °C | mp 233-235 °C (lit.) | mp 233-235 °C (lit.) |
| Quality Level 200 | Quality Level 400 | Quality Level - | Quality Level - |
| color white to off-white | color white | color - | color - |
| biological source synthetic | biological source - | biological source - | biological source - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-asparagina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?