Y0000040
Ciclopirox
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
6-Cyclohexyl-1-hydroxy-4-methyl-2(1H)-pyridone
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ciclopirox
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ON1C(C2CCCCC2)=CC(C)=CC1=O
InChI
1S/C12H17NO2/c1-9-7-11(13(15)12(14)8-9)10-5-3-2-4-6-10/h7-8,10,15H,2-6H2,1H3
SCKYRAXSEDYPSA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)