C2162700
Ciclopirox olamine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
6-Cyclohexyl-1-hydroxy-4-methyl-2(1H)-pyridone ethanolammonium salt
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ciclopirox
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
NCCO.CC1=CC(=O)N(O)C(=C1)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H17NO2.C2H7NO/c1-9-7-11(13(15)12(14)8-9)10-5-3-2-4-6-10;3-1-2-4/h7-8,10,15H,2-6H2,1H3;4H,1-3H2
MBRHNTMUYWQHMR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)