Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
125 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 354,00 € |
Informazioni su questo articolo
354,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ciclopirox
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCCO.CC1=CC(=O)N(O)C(=C1)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H17NO2.C2H7NO/c1-9-7-11(13(15)12(14)8-9)10-5-3-2-4-6-10;3-1-2-4/h7-8,10,15H,2-6H2,1H3;4H,1-3H2
InChI key
MBRHNTMUYWQHMR-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Ciclopirox Olamine Cream
- Ciclopirox Olamine Topical Suspension
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family ciclopirox | API family ciclopirox | API family ciclopirox | API family ciclopirox |
| agency USP | agency - | agency USP | agency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ciclopirox olamine
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?