259545
GC7
>95% (NMR), powder, deoxyhypusine synthase inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Deoxyhypusine Synthase Inhibitor, GC7, N1-guanyl-1,7-diamine-heptane, 1-(7-ammonioheptyl)guanidinium sulfate
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Deoxyhypusine Synthase Inhibitor, GC7, The Deoxyhypusine Synthase Inhibitor, GC7, also referenced under CAS 150333-69-0, controls the biological activity of Deoxyhypusine Synthase.
Livello qualitativo
Saggio
>95% (NMR)
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
water: 25 mg/mL, clear, colorless
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C8H20N4/c9-6-4-2-1-3-5-7-12-8(10)11/h1-7,9H2,(H4,10,11,12)
YAOAMZOGXBMLFQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Luchessi, A., et al. 2008. J Cell Physiol.3, 480.
Balabanov, S., et al. 2007. Blood.4, 1701.
Jakus, J., et al. 1993. J Biol Chem.18, 13151.
WGK 1