Documenti fondamentali
PHL82644
Rhamnetin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
β-Rhamnocitrin, 3,3′,4′,5-Tetrahydroxy 7-methoxyflavone, 7-Methoxyquercetin, 7-Methylquercetin, Quercetin 7-methyl ether
Scegli un formato
10 MG
274,00 €
274,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
274,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H12O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
316.26
Beilstein:
47741
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
274,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
COc1cc(O)c2C(=O)C(O)=C(Oc2c1)c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C16H12O7/c1-22-8-5-11(19)13-12(6-8)23-16(15(21)14(13)20)7-2-3-9(17)10(18)4-7/h2-6,17-19,21H,1H3
JGUZGNYPMHHYRK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)