Documenti fondamentali
W441330
Sigma-Aldrich
trans-3-Hexenyl acetate
≥95%, stabilized, FG
Scegli un formato
W441330-SAMPLE-K
152,00 €
100 G
254,00 €
1 KG
945,00 €
152,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W441330-SAMPLE-K
152,00 €
100 G
254,00 €
1 KG
945,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H14O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.20
Numero FEMA:
4413
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
09.928
NACRES:
NA.21
152,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
FG
Halal
Kosher
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥95%
contiene
synthetic α-tocopherol as stabilizer
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
banana; green; fruity; pear; rum
Stringa SMILE
O(CC\C=C\CC)C(=O)C
InChI
1S/C8H14O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h4-5H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4+
NPFVOOAXDOBMCE-SNAWJCMRSA-N
Altre note
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
134.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
57 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)