Documenti fondamentali
W344412
Sigma-Aldrich
L-Valine
natural, FCC, FG
Sinonimo/i:
(S)-2-Amino-3-methylbutanoic acid, (S)-α-Aminoisovaleric acid, L-2-Amino-3-methylbutanoic acid
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
117.15
Numero FEMA:
3444
Beilstein:
1721136
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Numero Flavis:
17.028
NACRES:
NA.21
Origine biologica
corn
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
natural
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.320
Punto di fusione
295-300 °C (subl.) (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
odorless
Stringa SMILE
CC(C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
L-Leucine from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Sigma-Aldrich
L8912
L-Leucine
L-Leucine reagent grade, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
L8000
L-Leucine
L-Istidina ReagentPlus®, ≥99% (TLC)
Sigma-Aldrich
H8000
L-Istidina
João Barroso-Batista et al.
Current biology : CB, 30(6), 1049-1062 (2020-03-07)
Members of the gut microbiota are thought to experience strong competition for nutrients. However, how such competition shapes their evolutionary dynamics and depends on intra- and interspecies interactions is poorly understood. Here, we test the hypothesis that Escherichia coli evolution