Documenti fondamentali
W488401
Sigma-Aldrich
6-Methyl-5-hepten-2-ol
greener alternative
natural, ≥95%, FG
Sinonimo/i:
Coriander heptenol
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(OH)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.21
Numero FEMA:
4884
Beilstein:
1720072
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
02.124
NACRES:
NA.21
Organolettico:
coriander; green; sweet
Grado:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Origine biologica:
botanical
agenzia:
follows IFRA guidelines
Allergene alimentare:
no known allergens
Origine biologica
botanical
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥95%
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.448 (lit.)
P. ebollizione
78 °C/14 mmHg (lit.)
Densità
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Categoria alternativa più verde
Organolettico
coriander; green; sweet
Stringa SMILE
CC(O)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C8H16O/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h5,8-9H,4,6H2,1-3H3
OHEFFKYYKJVVOX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
68 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2